Merck
F4602
Sigma-Aldrich
4-Fluoroanisole
99%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)