Merck
F15331
Sigma-Aldrich
4-Fluorotoluene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.13
Beilstein:
1362373
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
William D Tuttle et al.
The Journal of chemical physics, 146(24), 244310-244310 (2017-07-03)
A study of the vibration and vibration-torsion levels of para-fluorotoluene in the 580-830 cm
Isaiah R Speight et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
Owing to the strength of the C-F bond, the 'direct' preparation of Grignard reagents, i.e., the interaction of elemental magnesium with an organic halide, typically in an ethereal solvent, fails for bulk magnesium and organofluorine compounds. Previously described mechanochemical methods