Merck
337064
Sigma-Aldrich
(Trifluoromethoxy)benzene
99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoroanisole, Phenyl trifluoromethyl ether
Méret kiválasztása
25 G
27 300,00 Ft
27 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
27 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OCF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.11
Beilstein:
2043132
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
27 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
41.3 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
sűrűség
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
phenoxy
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(Trifluoromethoxy)benzene is an aryl trifluoromethyl ether.[1] (Trifluoromethoxy)benzene can be prepared from 4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene via hydrogenolysis.[1] Conformation of (trifluoromethoxy)benzene in the gas phase has been studied by electron diffraction and spectroscopy supplemented with ab initio calculations.[2]
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Trifluoromethoxy benzene in the gas phase studied by electron diffraction and spectroscopy supplemented with ab initio calculations.
Shishkov IF, et al.
Journal of Molecular Structure, 567, 339-360 (2001)
Chemistry in hydrogen fluoride. 7. A novel synthesis of aryl trifluoromethyl ethers.
Feiring AE.
The Journal of Organic Chemistry, 44(16), 2907-2910 (1979)