Fontos dokumentumok
203505
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
99.997% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
Teszt
99.997% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize iron oxide nanoparticles deposited over bismuth carbonate/ACF(fiber). This material can be used as an efficient catalyst for wastewater treatment.
- As a negative electrolyte to develop a vanadium/iron redox flow battery (V/Fe RFB).
- To modify methyl orange dye via metal insertion reaction. The modified dye acts as a light harvester on DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell).
- As a dopant to prepare nano-titania catalyst by the sol-gel method. The doping with (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O leads to photocatalytic activation of titania in the visible light range.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)