Fontos dokumentumok
221260
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
98.5-102.0% (ACS specification)
99%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤0.05% not NH4OH pptd.
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
mp
39-41 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
kation nyomok
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit about 0.001%)
Zn: ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- Isoamyl acetate from acetic acid and isoamyl alcohol.
- 2-Amino-5-(5-nitro-2-thienyl)-1,3,4-thiadiazole from 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone via oxidative cyclization.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?