Fontos dokumentumok
215406
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.5%
99%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤0.05% Not NH4OH pptd.
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: 0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: 0.002%
Mg: 0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: 0.02%
Zn: ≤0.003%
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Newman-Kwart rearrangement to synthesize functionalized thiophenols.
- Oxidation of aromatic, aliphatic, and conjugated aldehydes to the corresponding carboxylic acids.
- Synthesis of biscoumarins via condensation reaction.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1