Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.514 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
sűrűség
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?