Merck
C93800
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenol
99%
Szinonimák:
3-Hydroxybenzonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
NCC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
Beilstein:
2041515
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)