Merck
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroaniline
99%
Méret kiválasztása
100 G
22 800,00 Ft
22 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
22 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.02
Beilstein:
472027
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
22 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
sűrűség
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)