Merck
265322
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
54 °C/25 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Oc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,3-Difluorophenol was used in the synthesis of material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane} (PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wei He et al.
Talanta, 76(3), 698-702 (2008-07-01)
A new material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane}(PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate vapor was synthesized with 2,3-difluorophenol, allyl bromide and poly (methyl hydrosiloxane) as raw materials, via O-alkylation, Claisen rearrange reaction and hydrosilylation reaction. This novel material was then coated on a quartz crystal