Fontos dokumentumok
328456
3-Methoxyphenol
96%
Szinonimák:
3-Hydroxyanisol, Resorcinol monomethyl ether
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- C(4) symmetric calix[4]resorcinarene
- 2-nitroso-5-methoxyphenol
- 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?