Fontos dokumentumok
E46607
Ethyl propiolate
99%
Szinonimák:
Ethyl acetylenecarboxylate
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)