Merck
P51400
Sigma-Aldrich
Propiolic acid
95%
Szinonimák:
Acetylenecarboxylic acid, Propynoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.05
Beilstein:
878176
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
szennyeződések
≤6.0% acetic acid
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
102 °C/200 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
sűrűség
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C#C
InChI
1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent employed in the synthesis of transition metal complexes, haloalkyl propiolates, and halopropenoates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 57, 709-709 (1992)
Tetrahedron, 49, 4229-4229 (1993)
Tetrahedron, 48, 3413-3413 (1992)
Søren Kramer et al.
Organic letters, 11(18), 4208-4211 (2009-08-25)
A highly regioselective hydroamination of unsymmetrical electron-poor and electron-rich alkynes with anilines catalyzed by Au(I) under mild conditions is reported. In addition, applications toward indole syntheses are presented including an example of a one-pot synthesis from a nonfunctionalized aniline.
Huangdi Feng et al.
The Journal of organic chemistry, 77(11), 5149-5154 (2012-05-09)
A novel microwave-assisted approach for the one-pot Cu(I)-catalyzed A(3)-coupling/decarboxylative coupling (PA(2)-coupling) of a propiolic acid, an aldehyde, and an amine, resulting in the formation of diversely substituted 1,4-diamino-2-butynes,is described. It is noteworthy that this new multicomponent coupling provides an efficient