Merck
403482
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
98%
Szinonimák:
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiC≡CCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.23
Beilstein:
1755674
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
105-110 °C/10 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2Si/c1-9(2,3)5-4-6(7)8/h1-3H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid (3-(Trimethylsilyl)propiolic acid) may be used as starting reagent for the synthesis of 3-trimethylsilylpropynamides.
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid may be used in the regioselective preparation of 1,5-trisubstituted 1H-1,2,3-triazoles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
One-Pot Synthesis of 3-(Trimethylsilyl) propynamides.
Medvedeva AS, et al.
Russ. J. Org. Chem., 46(10), 1466-1470 (2010)
Steven J Coats et al.
Organic letters, 7(8), 1469-1472 (2005-04-09)
[reaction: see text] A regioselective method for the preparation of 1,5-trisubstituted 1H-1,2,3-triazoles via a 1,3-dipolar cycloaddition of 1-trimethylsilylacetylenes with organoazides is described. Immobilization of the azide on REM resin and subsequent cycloaddition afforded a 2 x 2 x 4 x
Yevgen Matviychuk et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 319, 106814-106814 (2020-09-20)
Low-cost, user-friendly benchtop NMR instruments are often touted as a "one-click" solution for data acquisition, however insufficient peak dispersion in their spectra often reduces the accuracy of quantification and requires user expertise with sophisticated processing tools. Our work aims to