Fontos dokumentumok
D90601
1,2-Diethylbenzene
technical grade, 92%
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
92%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
743 °F
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?