Merck
171859
Sigma-Aldrich
Methyl propiolate
99%
Szinonimák:
Methyl acetylenecarboxylate
Méret kiválasztása
2.5 G
19 000,00 Ft
10 G
42 870,00 Ft
50 G
128 000,00 Ft
19 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2.5 G
19 000,00 Ft
10 G
42 870,00 Ft
50 G
128 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.07
Beilstein:
605462
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
103-105 °C (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-3 protecting reagent for uridines and thymidines.[1]
Methyl propiolate was used in the synthesis of polysubstituted 3-arylaminoacrylate and tetrahydropyrimidin-2-one derivatives[2]. It was also used as a thiol derivatizing agent for capillary electrophoresis[3].
Used in a one-pot, four-component synthesis of 1,2,3,5-benzenetetracarboxylates promoted by Ph3P.[4]
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Graziella Tocco et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(40), 11088-11095 (2020-09-15)
The present study reports on the powerful nematicidal activity of a series of electron-deficient alkynes against the root-knot nematode Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood. Interestingly, we found that the conjugation of electron-withdrawing carbonyl groups to an alkyne triple bond
Tetrahedron Letters, 36, 3261-3261 (1995)
Eirini-Chrysanthi Tsardaka et al.
Journal of chromatography. A, 1300, 204-208 (2013-06-04)
In this study we demonstrate - for the first time - the suitability of methyl propiolate - an alkylester of propiolic acid - as a thiol derivatizing reagent for capillary electrophoresis. Glutathione (as analyte in yeast samples) and N-acetylcysteine (as
Li-Li Zhang et al.
Molecular diversity, 18(1), 79-89 (2014-01-31)
Polysubstituted 3-arylaminoacrylate and tetrahydropyrimidin-2-one derivatives could be selectively produced from the one-pot domino reaction of arylamines, methyl propiolate, aromatic aldehydes, and urea in ethanol in the presence of FeCl3 as catalyst. Under similar reactions secondary amines such as morpholine and
Gwang-Noh Ahn et al.
Lab on a chip, 19(20), 3535-3542 (2019-09-27)
Microreactors are emerging as an efficient, sustainable synthetic tool compared to conventional batch reactors. Here, we present a new numbering-up metal microreactor by integrating a flow distributor and a copper catalytic module for high productivity of a commercial synthetic drug.