Merck
751235
Sigma-Aldrich
Propiolamide
97%
Szinonimák:
Propiolic acid amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H3NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
57-62 °C
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)