Merck
476129
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) maleate
90%
Szinonimák:
Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di-2-ethylhexyl maleate, Dioctyl maleate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.50
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Általános leírás
Bis(2-ethylhexyl) maleate is an aliphatic ester which is prepared by catalytic esterification of maleic acid and 2-ethylhexyl alcohol. It is used as a green plasticizer in variety of applications such as adhesives and coatings.
Alkalmazás
  • Structure‐Performance Guided Design of Sustainable Plasticizers from Biorenewable Feedstocks: Explores the use of bis(2-ethylhexyl) maleate in the design of bio-based sustainable plasticizers (C Plass et al., 2021).
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
365.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
185 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Some Study on Esterification of Maleic Acid with 2-Ethyl hexyl Alcohol.
Sadek EM.
J. Chem. Soc. Pak., 20, 271-274 (1998)
Hanno C Erythropel et al.
Chemosphere, 134, 106-112 (2015-04-29)
The ubiquitous presence of the plasticizer di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the environment is of concern due to negative biological effects associated with it and its metabolites. In particular, the metabolite mono (2-ethylhexyl) phthalate (MEHP) is a potential endocrine disruptor.