Fontos dokumentumok
374733
2,6-Diisopropylaniline
97%
Szinonimák:
2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Bis(propan-2-yl)aniline, 2,6-Diisopropylphenylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
257 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
InChI
1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2,6-Diisopropylaniline is an important organic intermediate widely used to synthesize plastics and dyes.
2,6-Diisopropylaniline is an important organic intermediate widely used to synthesize plastics and dyes.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?