Fontos dokumentumok
344249
Diphenyl phosphoryl chloride
96%
Szinonimák:
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 190 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.55 (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
sűrűség
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of guanosine-adenosine-5′,5′-triphosphate, guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, diguanosine-5′,5′-diphosphate and diguanosine-5′,5′-triphosphate
- as phosphorylating agent for the synthesis of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids
- in the synthesis of diaryl phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?