Fontos dokumentumok
P22389
Phenyl dichlorophosphate
≥95%
Szinonimák:
Phenyl phosphodichloridate, Phenyl phosphorodichloridate, Phenyl phosphoryl dichloride
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
241-243 °C (lit.)
sűrűség
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?