Fontos dokumentumok
64046
2,3-Dimercapto-1-propanol
≥98% (iodometric)
Szinonimák:
BAL, British anti-Lewisite, DMP, Dimercaprol, Dithioglycerol
Teszt
≥98% (iodometric)
törésmutató
n20/D 1.572-1.574
n20/D 1.573 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(S)CS
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?