Fontos dokumentumok
C2624
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
≥95% (SDS-PAGE), specific activity ≥3,500 W-A units/mg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes, Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine erythrocytes
Minőségi szint
Teszt
≥75% protein basis (biuret)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥3,500 W-A units/mg protein
oldhatóság
deionized water: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)