Fontos dokumentumok
O9637
Oxaprozin
solid
Szinonimák:
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
SMILES string
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGIR(5739) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.