Fontos dokumentumok
130621
Glutaronitrile
99%
Szinonimák:
1,3-Dicyanopropane
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
285-287 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#CCCCC#N
InChI
1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- An electrolyte additive in high energy/power Li-ion batteries.
- A glutarate ligand source to prepare zinc glutarate (ZnGA) by reacting with zinc perchlorate hexahydrate.
- A reactant to synthesize pentanedithioamide by reacting with Lawesson′s reagent in the presence of boron trifluoride etherate (BF3.OEt2).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?