Fontos dokumentumok
8.00092
Sigma-Aldrich
Adiponitrile
for synthesis
Szinonimák:
Adiponitrile, Hexanedinitrile
About This Item
Lineáris képlet:
NC(CH2)4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
203-896-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.003 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
2134 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7-14 % (v/v)
mp
2 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 93 °C (decomposition)
oldhatóság
50 g/L
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.962 - 0.964
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
325.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
163 °C - closed cup