Fontos dokumentumok
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
Szinonimák:
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
About This Item
Lineáris képlet:
CN(CH2)8CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
217-494-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥94.5% (GC)
Forma
liquid
bp
199-204 °C/20 hPa
mp
7-8 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >93 °C
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N#CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 94.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup