Merck
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-Dicyanohexane
98%
Szinonimák:
Suberonitrile, Hexamethylene dicyanide, Octanedinitrile
About This Item
Lineáris képlet:
NC(CH2)6CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
Beilstein:
1744365
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3.5 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
221.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)