Merck
D39207
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dibromo-2-butene
99%
Szinonimák:
(2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH=CHCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.90
Beilstein:
1719696
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
bp
205 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC\C=C\CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kwei-Yu Liu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-07)
Localized gene delivery still remains as a challenging therapeutic method due to the multiple hurdles to overcome. One of the significant factors is a development of a matrix to carry and safely deliver genes at the local site in a
Xiuzhong Zhu et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-10)
A series of side-chain functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) derivatives were synthesized via the blue-light photocatalytic thiol-ene "click" reaction. Firstly, unsaturated polytetrahydrofuran (UPTHF) as a new unsaturated polyether was synthesized via condensation polymerization of cis-2-butene-1,4-diol and trans-1,4-dibromo-2-butene using potassium hydroxide (KOH) as