Fontos dokumentumok
106003
2,3-Dibromopropene
80%, technical grade
Szinonimák:
(2-Bromo-2-propenyl) bromide, 2,3-Dibromopropylene
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
80%
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
bp
42-44 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
2.045 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?