Merck
160385
Sigma-Aldrich
Phthalimide potassium salt
98%
Szinonimák:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole potassium salt, Potassium phthalimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4KNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.22
Beilstein:
3598719
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
funkcionális csoport
imide
SMILES string
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Condensation of phthalimide potassium with organic halide in dimethylformamide has been reported. Reaction of potassium phthalimide and sulfur monochloride in petroleum ether has been studied.
Phthalimide potassium salt was employed as organocatalyst for the cyanosilylation of various carbonyl compounds under extremely mild conditions. It was also employed as reagent for the transformation of allyl- and alkyl halides into protected primary amines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
346.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
174.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 48, 3043-3043 (2007)
Reactions of Phthalimide and Potassium Phthalimide with Sulfur Monochloride.
Kalnins MV.
Canadian Journal of Chemistry, 44(17), 2111-2113 (1966)
An improved procedure for the condensation of potassium phthalimide with organic halides.
Sheehan JC and Bolhofer WA.
Journal of the American Chemical Society, 72(6), 2786-2788 (1950)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)
Activation of trimethylsilyl cyanide by potassium phthalimide for facile synthesis of TMS-protected cyanohydrins.
Dekamin MG and Karimi Z.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(12), 1789-1794 (2009)