Merck
125911
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-m-xylene
greener alternative
97%
Szinonimák:
1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH2Br)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.96
Beilstein:
971085
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 10
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
mp
74-77 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
BrCc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α,α′-Dibromo-m-xylene can cross-link and cyclize peptides containing two cysteine residues.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Atom Economy” and “Safer Solvents and Auxiliaries”. Click here to view its DOZN scorecard.
Alkalmazás
α,α′-Dibromo-m-xylene has been used in preparation of four novel dinuclear half-titanocenes with meta- and orthoxylene bridges as new metallocenes. It was used in the synthesis of dissymmetrical bis-macrocyclic salt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bis-aminals: efficient tools for bis-macrocycle synthesis.
Le Baccon M, et al.
New. J. Chem., 25(9), 1168-1174 (2001)
Florian P Seebeck et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(22), 7150-7151 (2006-06-01)
Dehydroalanine is a nonproteinogenic amino acid, but it is a component of a wide variety of natural products with therapeutic activities. Indeed, this alpha,beta-unsaturated residue is a highly versatile building block due to its rigidifying effect on peptide backbones and
Preparation of new dinuclear half-titanocene complexes with ortho- and meta-xylene linkages and investigation of styrene polymerization.
Linh NTB, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(21), 3438-3443 (2009)