Merck
D44804
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-p-xylene
97%
Szinonimák:
1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH2Br)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.96
Beilstein:
1100019
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
crystals
bp
245 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α,α′-Dibromo-p-xylene, also known as p-xylylene dibromide, is an aliphatic dihalide that serves as a versatile intermediate in organic reactions, including the synthesis of aromatic ionene polymers and dual-site phase-transfer catalysts.
Alkalmazás
α,α′-Dibromo-p-xylene can be used as a building block to synthesize:      
  • Phthalazinone derivatives, which are reported as potent inhibitors of phosphodiesterase 4.    
  • N-Phenylated polyamine via polycondensation reaction with aniline and α, α′-dianilino-p-xylene.     
  • Porous polymeric network (PPN) via a Friedel-Crafts alkylation reaction with triphenylamine using FeCl3 as an oxidizing agent.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)