Fontos dokumentumok
195707
cis-1,4-Dichloro-2-butene
95%
Szinonimák:
(2Z)-1,4-Dichloro-2-butene, (2Z)-1,4-Dichlorobut-2-ene, (Z)-1,4-Dichloro-2-butene, 1,4-Dichloro-cis-2-butene, cis-1,2-Bis(chloromethyl)ethene
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
152 °C/758 mmHg (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?