Fontos dokumentumok
143707
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
97%
Szinonimák:
2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2C(Br)=C(Br)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
OC\C(Br)=C(/Br)CO
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h7-8H,1-2H2/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MELXIJRBKWTTJH-ONEGZZNKSA-N
Alkalmazás
- Synthesis and Characterization of Oligomer Bis (trans-2, 3-dibromo-4-hydroxy-2-butenyl) terephthalate as a Green Corrosion Inhibitor on Mild Steel in 1 MH 3 PO 4: This study discusses the conversion of PET waste into an oligomer using trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, exploring its efficacy as a corrosion inhibitor (Tuama, Indonesian Journal of Chemistry).
- Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis: This review highlights the role of trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol in organic synthesis, particularly its utility in bromination reactions to synthesize complex organic molecules (Saikia et al., Chemical Reviews, 2016).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?