gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74-76 °C/40 mmHg (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
sűrűség
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC\C=C\CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQDIANVAWVHZIR-OWOJBTEDSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?