Teszt
98%
form
crystals
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A starting material to synthesize acetylenic amine by reacting with trimethylsilylacetylene, which is used as a ligand to prepare the bis-amido complex of Ti(IV).
- A substrate in the Pd-catalyzed ortho-selective cross-coupling reactions of dihaloarenes with Grignard reagents.
- A reactant to prepare dialkyl-substituted aminoaryl sulfides using a Grignard reagent.
- A starting material to synthesize substituted 2-mercapto benzimidazoles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?