Merck
D38804
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromoaniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
Br2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.92
Beilstein:
2207094
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
crystals
bp
262-264 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Tapan K Pal et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(52), 19064-19070 (2015-11-21)
By using a bent tetracarboxylic acid ligand that incorporates a pendent-NH2 functional group, a 3D Zn(II)-framework (1) based on Zn2 (CO2)4 secondary building units and Zn12 (CO2)24 supramolecular building blocks has been synthesized. Framework 1 is thermally less stable, which