Fontos dokumentumok
16230
4-Bromoaniline
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
mp
56-62 °C (lit.)
63-65 °C
oldhatóság
ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?