Teszt
97%
Forma
solid
mp
69-72 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
iodo
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1I
InChI
1S/C6H5BrIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of quinolone derivatives.
- Synthesis of a resin-bound sulfonamide, which was used as a starting material for the preparation of 2,3,5-trisubstituted indoles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?