Fontos dokumentumok
A83008
3,4-Dimethoxyaniline
98%
Szinonimák:
4-Aminopyrocatechol dimethyl ether, 4-Aminoveratrole
Teszt
98%
Forma
powder
bp
174-176 °C/22 mmHg (lit.)
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?