Fontos dokumentumok
20820
Butyrylthiocholine iodide
puriss., ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide butyrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
szennyeződések
≤0.2% water
mp
171-174 °C (lit.)
171-174 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?