Fontos dokumentumok
A7000
Acetylcholine iodide
≥97%
Szinonimák:
ACh
Teszt
≥97%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?