Fontos dokumentumok
A1312
Alternariol from Alternaria sp.
~96%
Szinonimák:
3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~96%
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3-c12
InChI
1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEBXXEKPIIDJHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)