Fontos dokumentumok
W359505
2,5-Xylenol
≥99%, FG
Szinonimák:
2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥99%
bp
212 °C (lit.)
mp
73-78 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
phenolic; sweet
SMILES string
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?