Fontos dokumentumok
04688
3-Ethylphenol
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
m-Ethylphenol, m-Hydroxyethylbenzene
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
n20/D 1.534
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Flavor analysis in agricultural products: 3-Ethylphenol has been identified as a key flavor component in Goji berry pulp, highlighting its role in enhancing sensory profiles in food products. This research supports its application in flavor and fragrance industries, offering insights into consumer product development (Wang et al., 2024).
- Biorefinery and lignin valorization: 3-Ethylphenol is utilized in the depolymerization of rice straw lignin into value-added chemicals, demonstrating its importance in the development of sustainable chemical processes and the biorefinery industry (Tran et al., 2022).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?