Merck
38180
Sigma-Aldrich
Diisobutylene
technical, ≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
Szinonimák:
2,4,4-Trimethyl-1-pentene + 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2+(CH3)3CCH=C(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.21
Beilstein:
1098309
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
törésmutató
n20/D 1.411
bp
101-103 °C (lit.)
sűrűség
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diisobutylene is an acyclic alkene. It is composed of a mixture of 2,4,4-trimethyl-1-pentene and 2,4,4- trimethyl-2-pentene (isomeric forms of diisobutylene). It is isostructural to to iso-octane. It can be synthesized from tertiary butyl alcohol.
Alkalmazás
Diisobutylene, an alkene, may be used in the following studies:
  • To compose alternalte diesel fuel.
  • As fuel in single-cylinder engine; exhaust generated from combustion due to the burning of fuel has been reported to contain high concentrations of olefins.1
  • Preparation of mono- and dialkylated diphenylamines.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
21.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The development of a detailed chemical kinetic mechanism for diisobutylene and comparison to shock tube ignition times.
Metcalfe WK, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 31(1), 377-384 (2007)
The isomers in ?diisobutylene?. II1.
Tongberg CO, et al.
Journal of the American Chemical Society, 54(9), 3706-3710 (1932)
Alkylation of diphenylamine with α-methylstyrene and diisobutylene using acid-treated clay catalysts.
Chitnis SR and Sharma MM.
J. Catal., 160(1), 84-94 (1996)