Merck
224057
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-fluorobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
mp
−27-−26 °C (lit.)
sűrűség
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David J Kemp et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(18), 12503-12516 (2018-05-01)
The vibrations of the ground state cation (X[combining tilde]2B1) of para-chlorofluorobenzene (pClFB) have been investigated using zero-electron-kinetic-energy (ZEKE) spectroscopy. ZEKE spectra were recorded using different vibrational levels of the S1 state as intermediate levels, for which assignments were put forward
Asha Lal et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(2), 231-236 (2008-02-14)
A new extraction and cleanup procedure with gas chromatography was developed for the sensitive determination of acephate, dimethoate, malathion, diazinon, quinalphos, chlorpyrifos, profenofos, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, chlorothalonil and carbaryl using 1-chloro-4-fluorobenzene as an internal standard in fruits and vegetables. Several extracting