Merck
335789
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4-difluorobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
sűrűség
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Chloro-2,4-difluorobenzene was used in the preparation of series of benzonorbornadienes. It was also used in the preparation of difluoroarenes.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K C Caster et al.
The Journal of organic chemistry, 66(9), 2932-2936 (2001-04-28)
This report details the synthesis of several benzonorbornadienes by Diels--Alder cycloaddition of cyclopentadiene derivatives with substituted benzyne intermediates, which were generated by low-temperature metal--halogen exchange of halobenzenes. General conditions were developed, allowing synthesis of most benzonorbornadienes described herein at the
Jason T Manka et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1967-1971 (2004-04-03)
Aryldiazo substituents were used in nucleophilic aromatic substitution reactions of halogens. The Ph-N=N- group activates ortho fluorine atoms toward alkylthiolation under mild conditions. In contrast, the Me(2)N-C(6)H(4)-N=N- group has virtually no activation effect in nucleophilic aromatic substitution, and serves as