Fontos dokumentumok
C6257
Creatinine hydrochloride
≥97%
Szinonimák:
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one hydrochloride
Teszt
≥97%
Forma
powder
SMILES string
Cl.CN1CC(=O)NC1=N
InChI
1S/C4H7N3O.ClH/c1-7-2-3(8)6-4(7)5;/h2H2,1H3,(H2,5,6,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJYONPGZTHDDJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Catalytic hydrogenation of acylguanidines
- Strong binding of alkylguanidinium ions by molecular tweezers for a selective arginine receptor molecule
- Investigations of drug distribution in the body after oral administration to rats
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)